Gouges, Aesculap®
Gouge, Partsch, 4 mm, 170 mm
Catalogus # AESCFL224R
Leverancier: Aesculap
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Type:Partsch
- Breedte:4 mm
- Omschrijving:Gouge
- Lengte:170 mm
- Seq:27
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.