Orders LinkContactUsLinkComponent
Gouges, Aesculap®
Gouge, Partsch, 6 mm, 140 mm
Catalogus # AESCFL216R
Leverancier:   Aesculap
Gouges, Aesculap®
Catalogus # AESCFL216R
Leverancier:  Aesculap
Gouges, Aesculap®
Gouge, Partsch, 6 mm, 140 mm
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specificaties
  • Type:
    Partsch
  • Breedte:
    6 mm
  • Omschrijving:
    Gouge
  • Lengte:
    140 mm
  • Seq:
    30