Orders LinkContactUsLinkComponent
Mallets, Aesculap®
Mallet, 234 g, 130 g, 25 mm, 185 mm
  AESCFL039R
 :   Aesculap
Mallets, Aesculap®
  AESCFL039R
 :  Aesculap
Mallets, Aesculap®
Mallet, 234 g, 130 g, 25 mm, 185 mm
1 * 1 ST
  • Omschrijving:
    Mallet, 234 g
  • Lengte:
    185 mm
  • Ø kop:
    25 mm
  • Gewicht van de kop:
    130 g
Accessories
  •  
    Omschrijving
  • AESCFL037
    Set of spare nylon inserts
    1 * 1 PAIRE