Orders LinkContactUsLinkComponent
Mallets, Aesculap®
Mallets, Aesculap®
Mallet, with flat/round head, 320 g, 235 g, 30 mm, 185 mm
Catalogus # AESCFL038R
Leverancier:   Aesculap
Mallets, Aesculap®
Catalogus # AESCFL038R
Leverancier:  Aesculap
Mallets, Aesculap®
Mallet, with flat/round head, 320 g, 235 g, 30 mm, 185 mm
Price
161,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specificaties
  • Omschrijving:
    Mallet, with flat/round head, 320 g
  • Lengte:
    185 mm
  • Ø kop:
    30 mm
  • Gewicht van de kop:
    235 g
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Set of spare nylon inserts
    Set of spare nylon inserts
    AESCFL037
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 PAIRE
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.