Mallets, Aesculap®
Mallet, with nylon inserts, exchangeable, 210 g, 135 g, 25 mm, 185 mm
Catalogus # AESCFL036R
Leverancier: Aesculap
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Omschrijving:Mallet, with nylon inserts, exchangeable, 210 g
- Lengte:185 mm
- Seq:01
- Ø kop:25 mm
- Gewicht van de kop:135 g
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Set of spare nylon inserts