Orders LinkContactUsLinkComponent
Mallets, Aesculap®
Mallets, Aesculap®
Mallet with nylon inserts, exchangeable, 350 g, 160 g, 20 mm, 190 mm
Catalogus # AESCFL035R
Leverancier:   Aesculap
Mallets, Aesculap®
Catalogus # AESCFL035R
Leverancier:  Aesculap
Mallets, Aesculap®
Mallet with nylon inserts, exchangeable, 350 g, 160 g, 20 mm, 190 mm
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specificaties
  • Omschrijving:
    Mallet with nylon inserts, exchangeable, 350 g
  • Lengte:
    190 mm
  • Ø kop:
    20 mm
  • Gewicht van de kop:
    160 g
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Set of spare nylon inserts
    Set of spare nylon inserts
    AESCFL037
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 PAIRE