Bone curettes, Aesculap®
Bone curette, type Simon (Fig. 0), with 5,2 mm end, 235 mm
Catalogus # AESCFK690R
Leverancier: Aesculap
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Omschrijving:Bone curette, type Simon (Fig. 0), with 5,2 mm end
- Lengte:235 mm
- Seq:44
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.