Orders LinkContactUsLinkComponent
Bone curettes, Aesculap®
Bone curettes, Aesculap®
Bone curette, type Simon (Fig. 00), with 4,4 mm end, 235 mm
Catalogus # AESCFK689R
Leverancier:   Aesculap
Bone curettes, Aesculap®
Catalogus # AESCFK689R
Leverancier:  Aesculap
Bone curettes, Aesculap®
Bone curette, type Simon (Fig. 00), with 4,4 mm end, 235 mm
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specificaties
  • Omschrijving:
    Bone curette, type Simon (Fig. 00), with 4,4 mm end
  • Lengte:
    235 mm
  • Seq:
    43