Orders LinkContactUsLinkComponent
Bone curettes, Aesculap®
Bone curettes, Aesculap®
Bone curette, type Halle (Fig. 0), with 5,2 mm end, flexible shaft, 216 mm
Catalogus # AESCFK685R
Leverancier:   Aesculap
Bone curettes, Aesculap®
Catalogus # AESCFK685R
Leverancier:  Aesculap
Bone curettes, Aesculap®
Bone curette, type Halle (Fig. 0), with 5,2 mm end, flexible shaft, 216 mm
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specificaties
  • Omschrijving:
    Bone curette, type Halle (Fig. 0), with 5,2 mm end, flexible shaft
  • Lengte:
    216 mm
  • Seq:
    40