Orders LinkContactUsLinkComponent
Bone curettes, Aesculap®
Bone curettes, Aesculap®
Bone curette, type Halle (Fig. 00), with 4,4 mm end, flexible shaft, 215 mm
Catalogus # AESCFK684R
Leverancier:   Aesculap
Bone curettes, Aesculap®
Catalogus # AESCFK684R
Leverancier:  Aesculap
Bone curettes, Aesculap®
Bone curette, type Halle (Fig. 00), with 4,4 mm end, flexible shaft, 215 mm
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specificaties
  • Omschrijving:
    Bone curette, type Halle (Fig. 00), with 4,4 mm end, flexible shaft
  • Lengte:
    215 mm
  • Seq:
    39
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.