Orders LinkContactUsLinkComponent
Bone curettes, Aesculap®
Bone curettes, Aesculap®
Bone curette, type Lempert (Fig. 00), with 2,4 mm end, 215 mm
Catalogus # AESCFK677R
Leverancier:   Aesculap
Bone curettes, Aesculap®
Catalogus # AESCFK677R
Leverancier:  Aesculap
Bone curettes, Aesculap®
Bone curette, type Lempert (Fig. 00), with 2,4 mm end, 215 mm
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specificaties
  • Omschrijving:
    Bone curette, type Lempert (Fig. 00), with 2,4 mm end
  • Lengte:
    215 mm
  • Seq:
    36