Orders LinkContactUsLinkComponent
Bone curettes, Aesculap®
Bone curette with PEEK-handle, Fig. 1, with 6,8 mm end, 270 mm
Catalogus # AESCFK668R
Leverancier:   Aesculap
Bone curettes, Aesculap®
Catalogus # AESCFK668R
Leverancier:  Aesculap
Bone curettes, Aesculap®
Bone curette with PEEK-handle, Fig. 1, with 6,8 mm end, 270 mm
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specificaties
  • Omschrijving:
    Bone curette with PEEK-handle, Fig. 1, with 6,8 mm end
  • Lengte:
    270 mm
  • Seq:
    50