Bone curettes, Aesculap®
Bone curette, Willinger type (Fig. 00), with 3,4 mm end, 170 mm
Catalogus # AESCFK658R
Leverancier: Aesculap
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Omschrijving:Bone curette, Willinger type (Fig. 00), with 3,4 mm end
- Lengte:170 mm
- Seq:25
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.