Bone curettes, Aesculap®
Bone curette, Volkmann type (Fig. 4), with 11,5 mm end, 170 mm
Catalogus # AESCFK637R
Leverancier: Aesculap
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Omschrijving:Bone curette, Volkmann type (Fig. 4), with 11,5 mm end
- Lengte:170 mm
- Seq:22
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.