Orders LinkContactUsLinkComponent
Bone curettes, Aesculap®
Bone curette, Volkmann type (Fig. 000), with 3,6 mm end, 170 mm
Catalogus # AESCFK631R
Leverancier:   Aesculap
Bone curettes, Aesculap®
Catalogus # AESCFK631R
Leverancier:  Aesculap
Bone curettes, Aesculap®
Bone curette, Volkmann type (Fig. 000), with 3,6 mm end, 170 mm
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specificaties
  • Omschrijving:
    Bone curette, Volkmann type (Fig. 000), with 3,6 mm end
  • Lengte:
    170 mm