Bone curettes, Aesculap®
Bone curette, Schede type (Fig. 3), with 7,4 mm end, 170 mm
AESCFK626R
: Aesculap
- Omschrijving:Bone curette, Schede type (Fig. 3), with 7,4 mm end
- Lengte:170 mm
- Seq:13
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.