Orders LinkContactUsLinkComponent
Bone curettes, Aesculap®
Bone curettes, Aesculap®
Bone curette, Bruns type (Fig. 3), with 10 mm end, 165 mm
Catalogus # AESCFK616R
Leverancier:   Aesculap
Bone curettes, Aesculap®
Catalogus # AESCFK616R
Leverancier:  Aesculap
Bone curettes, Aesculap®
Bone curette, Bruns type (Fig. 3), with 10 mm end, 165 mm
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specificaties
  • Omschrijving:
    Bone curette, Bruns type (Fig. 3), with 10 mm end
  • Lengte:
    165 mm
  • Seq:
    06