Micro scissors for endoscopic work, Aesculap® MINOP®
Replacement outer tube for MINOP instruments FF385R - FF389R
Catalogus # AESCFF433R
Leverancier: Aesculap
Ga naar:
Product Details & Documents
Rigid micro scissors for advanced intraventricular Neuroendoscopy.
- Very delicate
Ø = 2 mm
Bestelinformatie: Complete instrument consists of a handle, an outer tube, and a jaw part with inner tube. Replacements can be ordered separately.
Specificaties
- Lengte:Replacement outer tube for MINOP instruments FF385R - FF389R
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.