Orders LinkContactUsLinkComponent
Anoscopes, Bensaude, Aesculap®
Anoscope, Bensaude, 55 mm, 23 mm
Catalogus # AESCEA864C
Leverancier:   Aesculap
Anoscopes, Bensaude, Aesculap®
Catalogus # AESCEA864C
Leverancier:  Aesculap
Anoscopes, Bensaude, Aesculap®
Anoscope, Bensaude, 55 mm, 23 mm
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Anoscopes for abdominal surgery.
Specificaties
  • Ø:
    23 mm
  • Omschrijving:
    Anoscope, Bensaude
  • Lengte:
    55 mm
  • Seq:
    03