Orders LinkContactUsLinkComponent
Anoscopes, Bensaude, Aesculap®
Anoscopes, Bensaude, Aesculap®
Anoscope, Bensaude, 55 mm, 20 mm
  AESCEA863C
 :   Aesculap
Anoscopes, Bensaude, Aesculap®
  AESCEA863C
 :  Aesculap
Anoscopes, Bensaude, Aesculap®
Anoscope, Bensaude, 55 mm, 20 mm
1 * 1 ST
Anoscopes for abdominal surgery.
  • Ø:
    20 mm
  • Omschrijving:
    Anoscope, Bensaude
  • Lengte:
    55 mm
  • Seq:
    02