Anoscopes, Bensaude, Aesculap®
Anoscope, Bensaude, 55 mm, 17 mm
Catalogus # AESCEA862C
Leverancier: Aesculap
Ga naar:
Product Details & Documents
Anoscopes for abdominal surgery.
Specificaties
- Ø:17 mm
- Omschrijving:Anoscope, Bensaude
- Lengte:55 mm
- Seq:01
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.