Gouges, Aesculap®
Gouge, Lucas, 5 mm, 160 mm
Catalogus # AESCDO717R
Leverancier: Aesculap
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Type:Lucas
- Breedte:5 mm
- Omschrijving:Gouge
- Lengte:160 mm
- Seq:22