Dissecting forceps, Aesculap®
Dissecting forceps, Gerald, Straight, serrated, very fine tips, 230 mm
Catalogus # AESCBD230R
Leverancier: Aesculap
Ga naar:
Product Details & Documents
Stainless steel.
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
- Easy to clean
Delicate dissecting forceps with plateau and many types.
Specificaties
- Type:Straight, serrated, very fine tips
- Omschrijving:Dissecting forceps, Gerald
- Lengte:230 mm
- Seq:23
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.