Orders LinkContactUsLinkComponent
Drums
Drums
450 mm
Catalog # BOCH8357
Supplier:   BOCHEM
Drums
Catalog # BOCH8357
Supplier:  BOCHEM
Drums
Price
308,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Made of 18/10 stainless steel.
  • With or without lid available
  • With handle
  • Very good temperature resistance
Specifications
  • Ø uitw.:
    450 mm
  • Seq:
    19
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • BOCH8341R
    voor 25 l en 30 l containers
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 275,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • BOCH8344R
    voor 50 l containers
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 293,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • BOCH8346R
    voor 75 l containers
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 316,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Materiaal
    Availability
    Price
  • BOCH8349
    Sluitklem voor containers, 3-delig, reeds gemonteerd
    Roestvrij staal 18/10
    Log in for availability
    1 * 3 ST - 131,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • BOCH8348R
    voor 150 l containers
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 526,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • BOCH8347R
    voor 100 l containers
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 485,00 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.