Orders LinkContactUsLinkComponent
Drums
Drums
350 mm
Catalogus # BOCH8354
Leverancier:   BOCHEM
Drums
Catalogus # BOCH8354
Leverancier:  BOCHEM
Drums
Price
187,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Made of 18/10 stainless steel.
  • With or without lid available
  • With handle
  • Very good temperature resistance
Specificaties
  • Ø uitw.:
    350 mm
  • Seq:
    17
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • voor 25 l en 30 l containers
    voor 25 l en 30 l containers
    BOCH8341R
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 275,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • voor 50 l containers
    voor 50 l containers
    BOCH8344R
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 293,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • voor 75 l containers
    voor 75 l containers
    BOCH8346R
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 316,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Materiaal
    Beschikbaarheid
    Price
  • Sluitklem voor containers, 3-delig, reeds gemonteerd
    Sluitklem voor containers, 3-delig, reeds gemonteerd
    BOCH8349
    Roestvrij staal 18/10
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 3 ST - 131,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • voor 150 l containers
    voor 150 l containers
    BOCH8348R
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 526,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • voor 100 l containers
    voor 100 l containers
    BOCH8347R
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 485,00 €