Orders LinkContactUsLinkComponent
Pots, laboratory, without lid
Pots, laboratory, without lid
Lids for laboratory pots, stainless steel 18/10, for 2,5 l pots
Catalogus # BOCH8370
Leverancier:   BOCHEM
Pots, laboratory, without lid
Catalogus # BOCH8370
Leverancier:  BOCHEM
Pots, laboratory, without lid
Pots, laboratory, without lid
Lids for laboratory pots, stainless steel 18/10, for 2,5 l pots
Price
36,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
  • Rounded corners for fast, easy cleaning
  • Good chemical resistance
  • Very good thermal resistance
Multipurpose pots for a wide range of uses. This series is suitable for induction fields.
Bestelinformatie: Lids to be ordered separately.
Specificaties
  • Omschrijving:
    Lids for laboratory pots, stainless steel 18/10, for 2,5 l pots
  • Seq:
    09
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.