Evaporating dishes, flat shape
50 ml, 20 mm, 60 mm
Catalogus # BOCH8570
Leverancier: BOCHEM
Ga naar:
Product Details & Documents
Evaporating dishes are made of stainless steel 18/10.
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
- Easy to clean
Specificaties
- Ø uitw.:60 mm
- Capaciteit:50 ml
- Hoogte:20 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.