Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatulas, micro, bent
Double spatulas, micro, bent
Bent double spatula, Ø 2 mm, 130 mm, 40 mm, 5 mm
Catalogus # BOCH3021G
Leverancier:   BOCHEM
Double spatulas, micro, bent
Catalogus # BOCH3021G
Leverancier:  BOCHEM
Double spatulas, micro, bent
Double spatulas, micro, bent
Bent double spatula, Ø 2 mm, 130 mm, 40 mm, 5 mm
Price
3,20 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
Specificaties
  • Omschrijving:
    Bent double spatula, Ø 2 mm
  • Lengte:
    130 mm
  • Breedte blad:
    5 mm
  • Lengte blad:
    40 mm