Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatulas, micro, bent
Bent double spatula, Ø 1,5 mm, 130 mm, 40 mm, 3 mm
  BOCH3014G
 :   BOCHEM
Double spatulas, micro, bent
  BOCH3014G
 :  BOCHEM
Double spatulas, micro, bent
Double spatulas, micro, bent
Bent double spatula, Ø 1,5 mm, 130 mm, 40 mm, 3 mm
3,20 €
1 * 1 ST
Stainless steel 18/10.
  • Omschrijving:
    Bent double spatula, Ø 1,5 mm
  • Lengte:
    130 mm
  • Breedte blad:
    3 mm
  • Lengte blad:
    40 mm