Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatulas, micro, bent
Bent double spatula, Ø 1,5 mm, 100 mm, 35 mm, 3 mm
  BOCH3013G
 :   BOCHEM
Double spatulas, micro, bent
  BOCH3013G
 :  BOCHEM
Double spatulas, micro, bent
Double spatulas, micro, bent
Bent double spatula, Ø 1,5 mm, 100 mm, 35 mm, 3 mm
2,80 €
1 * 1 ST
Stainless steel 18/10.
  • Omschrijving:
    Bent double spatula, Ø 1,5 mm
  • Lengte:
    100 mm
  • Breedte blad:
    3 mm
  • Lengte blad:
    35 mm