Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatulas, micro, bent
Double spatulas, micro, bent
Bent double spatula, Ø 1 mm, 100 mm, 30 mm, 2 mm
Catalogus # BOCH3010G
Leverancier:   BOCHEM
Double spatulas, micro, bent
Catalogus # BOCH3010G
Leverancier:  BOCHEM
Double spatulas, micro, bent
Double spatulas, micro, bent
Bent double spatula, Ø 1 mm, 100 mm, 30 mm, 2 mm
Price
2,80 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
Specificaties
  • Omschrijving:
    Bent double spatula, Ø 1 mm
  • Lengte:
    100 mm
  • Breedte blad:
    2 mm
  • Lengte blad:
    30 mm