Orders LinkContactUsLinkComponent
Dubbelspatel
With two small ends, 130 mm, 10 mm, 5 mm
N° de catalogue 231-1280
Fournisseur:   BOCHEM
Dubbelspatel
N° de catalogue 231-1280
Fournisseur:  BOCHEM
Dubbelspatel
Dubbelspatel
With two small ends, 130 mm, 10 mm, 5 mm
Prix
2,40 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel 18/8, anti-magnetic. With two small or broader spoon-shaped ends.
Spécifications
  • Omschrijving:
    With two small ends
  • Lengte:
    130 mm
  • Breedte blad:
    5 mm
  • Lengte blad:
    10 mm