Dubbele spatels
500 mm, 100 mm, 20 mm
231-1039
: BOCHEM
Roestvrij staal ¹⁸/₁₀, antimagnetisch. Multifunctionele spatel voor een breed scala aan toepassingen.
- Met rond handvat, een plat en een afgerond uiteinde
- Rechte vorm
- Zeer goede thermische bestendigheid, autoclaveerbaar
- Goede chemische bestendigheid
- Lengte:500 mm
- Seq:14
- Breedte blad:20 mm
- Lengte blad:100 mm