Orders LinkContactUsLinkComponent
Cement spatulas
Cement spatulas
Double spatula, 150 mm, 35 mm, 6 mm
Catalogus # 231-1031
Leverancier:   BOCHEM
Cement spatulas
Catalogus # 231-1031
Leverancier:  BOCHEM
Cement spatulas
Cement spatulas
Double spatula, 150 mm, 35 mm, 6 mm
Price
6,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel. Spatulas with single or double end.
Double spatula features one tappered end.
Specificaties
  • Omschrijving:
    Double spatula
  • Lengte:
    150 mm
  • Breedte blad:
    6 mm
  • Lengte blad:
    35 mm