Dubbelspatel
With two small ends, 210 mm, 12 mm, 5 mm
Catalogus # 231-0612
Leverancier: BOCHEM
Ga naar:
Product Details & Documents
Stainless steel 18/8, anti-magnetic. With two small or broader spoon-shaped ends.
Specificaties
- Omschrijving:With two small ends
- Lengte:210 mm
- Breedte blad:5 mm
- Lengte blad:12 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.