Weighing scoops
105 mm, 32 mm
Catalogus # BOCH12812
Leverancier: BOCHEM
Ga naar:
Product Details & Documents
Aluminium.
Specificaties
- Breedte:32 mm
- Lengte:105 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.