Orders LinkContactUsLinkComponent
Section lifters
Section lifters
150 mm, 50 mm, 15 mm
Catalogus # BOCH3531
Leverancier:   BOCHEM
Section lifters
Catalogus # BOCH3531
Leverancier:  BOCHEM
Section lifters
Section lifters
150 mm, 50 mm, 15 mm
Price
5,80 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Section lifters with stiff blade and wooden handle.
Specificaties
  • Lengte:
    150 mm
  • Seq:
    02
  • Breedte blad:
    15 mm
  • Lengte blad:
    50 mm