Orders LinkContactUsLinkComponent
Dubbele spatels, flexibel
Dubbele spatels, flexibel
180 mm, 48 mm, 10 mm
Catalogus # BOCH3622
Leverancier:   BOCHEM
Dubbele spatels, flexibel
Catalogus # BOCH3622
Leverancier:  BOCHEM
Dubbele spatels, flexibel
Dubbele spatels, flexibel
180 mm, 48 mm, 10 mm
Price
4,80 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
Specificaties
  • Lengte:
    180 mm
  • Breedte blad:
    10 mm
  • Lengte blad:
    48 mm