Orders LinkContactUsLinkComponent
Dubbele spatels, flexibel
Dubbele spatels, flexibel
250 mm, 60 mm, 20 mm
Catalogus # BOCH3644
Leverancier:   BOCHEM
Dubbele spatels, flexibel
Catalogus # BOCH3644
Leverancier:  BOCHEM
Dubbele spatels, flexibel
Dubbele spatels, flexibel
250 mm, 60 mm, 20 mm
Price
7,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
Specificaties
  • Lengte:
    250 mm
  • Breedte blad:
    20 mm
  • Lengte blad:
    60 mm