Dubbele spatels, flexibel
210 mm, 52 mm, 20 mm
Catalogus # BOCH3643
Leverancier: BOCHEM
Ga naar:
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
Specificaties
- Lengte:210 mm
- Breedte blad:20 mm
- Lengte blad:52 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.