Dubbele spatels, flexibel
250 mm, 50 mm, 10 mm
Catalogus # BOCH3624
Leverancier: BOCHEM
Ga naar:
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
Specificaties
- Lengte:250 mm
- Breedte blad:10 mm
- Lengte blad:50 mm