Orders LinkContactUsLinkComponent
Spoons, POLY
Spoons, POLY
Straight, 300 mm, 40×20 mm
Catalog # 231-1071
Supplier:   BOCHEM
Spoons, POLY
Catalog # 231-1071
Supplier:  BOCHEM
Spoons, POLY
Spoons, POLY
Straight, 300 mm, 40×20 mm
Price
8,40 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Roestvrij staal 18/10, antimagnetisch. Multifunctionele lepel voor een breed scala aan toepassingen. Speciale vorm die licht en eenvoudig te hanteren is.
  • Uitstekende thermische bestendigheid, autoclaveerbaar
  • Chemisch bestendig
  • Snel en eenvoudig te reinigen
Specifications
  • Omschrijving:
    Straight
  • Lengte:
    300 mm
  • Seq:
    08
  • Lepelmaat:
    40×20 mm