Spoons, POLY
Straight, 210 mm, 40×20 mm
Catalogus # 231-1070
Leverancier: BOCHEM
Ga naar:
Product Details & Documents
Roestvrij staal 18/10, antimagnetisch. Multifunctionele lepel voor een breed scala aan toepassingen. Speciale vorm die licht en eenvoudig te hanteren is.
- Uitstekende thermische bestendigheid, autoclaveerbaar
- Chemisch bestendig
- Snel en eenvoudig te reinigen
Specificaties
- Omschrijving:Straight
- Lengte:210 mm
- Seq:04
- Lepelmaat:40×20 mm