Spoons, POLY
Oblique, 300 mm, 65×28 mm
Catalogus # 231-1297
Leverancier: BOCHEM
Ga naar:
Product Details & Documents
Roestvrij staal 18/10, antimagnetisch. Multifunctionele lepel voor een breed scala aan toepassingen. Speciale vorm die licht en eenvoudig te hanteren is.
- Uitstekende thermische bestendigheid, autoclaveerbaar
- Chemisch bestendig
- Snel en eenvoudig te reinigen
Specificaties
- Omschrijving:Oblique
- Lengte:300 mm
- Seq:09
- Lepelmaat:65×28 mm