Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Dubbelspatel

Dubbelspatel

120 mm, 17×23 / 22×30 mm
Catalog # 231-0615
Supplier:   BOCHEM
Dubbelspatel
Catalog # 231-0615
Supplier:  BOCHEM
Dubbelspatel
Dubbelspatel

120 mm, 17×23 / 22×30 mm

Price
6,50 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Stainless steel 18/10.

  • With two reversed spoon ends
  • Handle Ø 5 mm
Specifications
  • Lengte:
    120 mm
  • Seq:
    01
  • Lepelmaat:
    17×23 / 22×30 mm
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.