Weighing scoops
120 mm, 32 mm
Catalogus # BOCH12813
Leverancier: BOCHEM
Ga naar:
Product Details & Documents
Aluminium.
Specificaties
- Breedte:32 mm
- Lengte:120 mm
- Seq:04
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.