Orders LinkContactUsLinkComponent
Kroezen
130 ml, 60×60 mm, 0,5 mm
Catalogus # BOCH8107
Leverancier:   BOCHEM
Kroezen
Catalogus # BOCH8107
Leverancier:  BOCHEM
Kroezen
Kroezen
130 ml, 60×60 mm, 0,5 mm
Price
88,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These crucibles and lids are made of nickel or stainless steel 18/10.
 : Lids need to be ordered separately.
Specificaties
  • Ø×h:
    60×60 mm
  • Capaciteit:
    130 ml
  • Seq:
    16
  • Dikte:
    0,5 mm