Orders LinkContactUsLinkComponent
Kroezen
Kroezen
50 ml, 45×45 mm, 1,0 mm
Catalogus # BOCH8125
Leverancier:   BOCHEM
Kroezen
Catalogus # BOCH8125
Leverancier:  BOCHEM
Kroezen
Kroezen
50 ml, 45×45 mm, 1,0 mm
Price
90,60 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These crucibles and lids are made of nickel or stainless steel 18/10.
Bestelinformatie: Lids need to be ordered separately.
Specificaties
  • Ø×h:
    45×45 mm
  • Capaciteit:
    50 ml
  • Seq:
    11
  • Dikte:
    1,0 mm