Orders LinkContactUsLinkComponent
Drums
Drums
3 l, 160 mm, 185 mm
  BOCH8302
 :   BOCHEM
Drums
  BOCH8302
 :  BOCHEM
Drums
Drums
3 l, 160 mm, 185 mm
383,00 €
1 * 1 ST
Made of 18/10 stainless steel.
  • With or without lid available
  • With handle
  • Very good temperature resistance
  • Ø uitw.:
    160 mm
  • Capaciteit:
    3 l
  • Hoogte:
    185 mm
  • Seq:
    04
Accessories
  •  
    Omschrijving
  • BOCH8341R
    voor 25 l en 30 l containers
    1 * 1 ST - 275,00 €
  •  
    Omschrijving
  • BOCH8344R
    voor 50 l containers
    1 * 1 ST - 293,00 €
  •  
    Omschrijving
  • BOCH8346R
    voor 75 l containers
    1 * 1 ST - 316,00 €
  •  
    Omschrijving
    Materiaal
  • BOCH8349
    Sluitklem voor containers, 3-delig, reeds gemonteerd
    Roestvrij staal 18/10
    1 * 3 ST - 131,00 €
  •  
    Omschrijving
  • BOCH8348R
    voor 150 l containers
    1 * 1 ST - 526,00 €
  •  
    Omschrijving
  • BOCH8347R
    voor 100 l containers
    1 * 1 ST - 485,00 €