Emmers
8 L, 285 mm, 210 mm
Catalogus # 216-1603
Leverancier: BOCHEM
Ga naar:
Product Details & Documents
Buckets, stainless steel 18/10.
- Very good chemical resistance, very good thermal resistance
- High quality, very stable
- Matching lids available optionally
For use in laboratories and industry. Graduated with handle. Seamless handle tabs and smooth surfaces for fast, easy cleaning.
Specificaties
- Capaciteit:8 L
- Hoogte:210 mm
- Seq:05
- Ø uitw.:285 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.